Läs mer
ALLO-2, MedChemExpress
Produktkod. 16497627
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497627 5 mg
16484878 10 mg
16421137 50 mg
16405666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16497627 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117407
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.
ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ALLO-2
CAS 1357350-60-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H12F3N5O
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (336.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(OC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NN=C4)=NC=C2)F
Molekylvikt (g/mol) 371.32
Formel vikt 371.32
Procent renhet 99.58%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death