Läs mer
Allo-3Alpha-tetrahydro Cortisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allo-3alpha-tetrahydro Cortisol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 366.2406 |
| Procent renhet | >95% |