Läs mer
allo-Chrysoketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | allo-Chrysoketone |
| CAS | 6051-98-5 |
| Molekylformel | C17H10O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Allochrysoketone, 7H-Benz[c]fluoren-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10O/c18-17-14-8-4-3-7-13(14)16-12-6-2-1-5-11(12)9-10-15(16)17/h1-10H |
| LEDER | O=C1c2ccccc2c3c1ccc4ccccc34 |
| IUPAC-namn | benzo[c]fluoren-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.26 |
| Formel vikt | 230.0732 |