Läs mer
Allo Maltol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allo Maltol |
| CAS | 644-46-2 |
| Molekylformel | C6H6O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-(4H)-pyran-4-one, 2-Methyl-5-hydroxy-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-6-methyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-methyl-gamma-pyrone, alpha-Deoxykojic Acid, NSC 166902 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)6(8)3-9-4/h2-3,8H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)C(=CO1)O |
| IUPAC-namn | 5-hydroxy-2-methylpyran-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vikt | 126.0317 |