Läs mer
Alloc Bromoridane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alloc Bromoridane |
| CAS | 117348-70-6 |
| Molekylformel | C13H20BrNO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | trans-2-(3-Bromo-2-oxopropyl)-3-methoxy-1-piperidinecarboxylic Acid 2-Propenyl Ester, Bromoridane N-Carboxylic Acid Allyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20BrNO4/c1-3-7-19-13(17)15-6-4-5-12(18-2)11(15)8-10(16)9-14/h3,11-12H,1,4-9H2,2H3/t11-,12+/m1/s1 |
| LEDER | CO[C@H]1CCCN([C@@H]1CC(=O)CBr)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl (2R,3S)-2-(3-bromo-2-oxopropyl)-3-methoxypiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.21 |
| Formel vikt | 333.0576 |