Läs mer
Allocryptopine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Allocryptopine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO5/c1-22-7-6-14-9-19-20(27-12-26-19)10-15(14)17(23)8-13-4-5-18(24-2)21(25-3)16(13)11-22/h4-5,9-10H,6-8,11-12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 369.1576 |