Läs mer
Allolithocholic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allolithocholic acid |
| CAS | 2276-94-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C24H40O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3alpha-Hydroxy-5alpha-cholan-24-oic Acid, (3alpha,5alpha)-3-Hydroxycholan-24-oic Acid, 3alpha-Hydroxy-5alpha-cholanoic Acid, (R)-4-((3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-Hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16+,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (4R)-4-[(3R,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.58 |
| Visa mer |