Läs mer
Alloocimene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
| CAS | 673-84-7 |
| Molekylformel | C10 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+ |
| LEDER | C\C=C(/C)\C=C\C=C(C)C |
| IUPAC-namn | (4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.234 |
| Formel vikt | 136.125 |