missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allopregnandiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5Alpha-Pregnane-3Beta,20Beta-diol |
| CAS | 516-53-0 |
| Molekylformel | C21 H36 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5alpha-Pregnane-3beta-20beta-diol, Pregnane-3,20-diol, (3β,5α,20R)-, 5α-Pregnane-3β,20β-diol (8CI), 3β,20β-Dihydroxy-5α-pregnane, 5α-Pregnane-3β,20(R)-diol, Allopregnane-3β,20β-diol, Pregnandiol III |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-19,22-23H,4-12H2,1-3H3/t13-,14+,15+,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.509 |
| Formel vikt | 320.272 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?