Läs mer
Tocris Bioscience™ Allopregnanolone
Beskrivning
Allopregnanolone is a GABAA receptor positive allosteric modulator. Neuroactive steroid.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3α,5α)-3-Hydroxy-pregnan-20-one |
| CAS | 516-54-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | GABA-A Receptor Modulators |
| Molekylformel | C21H34O2 |