Läs mer
Allopregnanolon,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11462601 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462601 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11462601 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219588605
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopregnanolone
CAS 516-54-1
Färg Vitt
Molekylformel C21H34O2
MDL-nummer MFCD00003677
Kvantitet 5 mg
Synonym allopregnanolone, allopregnan-3alpha-ol-20-one, allotetrahydroprogesterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-pregnan-20-one, brexanolone, 3a-hydroxy-5a-pregnan-20-one, unii-s39xz5qv8y, 3-alpha,5-alpha-pregnanolone, 3alpha-oh dhp, 5alpha-pregnan-3alpha-ol-20-one
InChI-nyckel AURFZBICLPNKBZ-SYBPFIFISA-N
LEDER CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC-namn 1-[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxi-10,13-dimetyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradekahydro-1H-cyklopenta-1-etan-1-fen
Molekylvikt (g/mol) 318.50
PubChem CID 92786
ChEBI CHEBI:50169
Formel vikt 318.5
Procent renhet ≥95%
Fysisk form Pulver