missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allopregnenolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allopregnenolone |
| CAS | 566-61-0 |
| Molekylformel | C21H32O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (3β,5α)-3-Hydroxypregn-16-en-20-one, 3β-Hydroxy-5α-pregn-16-en-20-one, δ16-5α-Pregnen-3β-ol-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h6,14-16,18-19,23H,4-5,7-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | O=C(C)C1=CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C |
| IUPAC-namn | 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vikt | 316.2402 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?