Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Allopurinol, 98%
Produktkod. 13297049 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13297049 100 g Glasflaska 100g
10686692 5 g Glasflaska 5g
10006213 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13297049 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 121831000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 315-30-0
Molekylformel C5H4N4O
Molekylvikt (g/mol) 136.11
MDL-nummer MFCD00599413
InChI-nyckel OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
IUPAC-namn 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
LEDER O=C1N=CN=C2NNC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 384,0 °C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,5 % (1 g, 105 °C) max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 26,IV,2076
Merck Index 15,271
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,35 g/L (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i utspädda baser och syror, praktiskt taget olösliga i de vanligaste organiska lösningsmedlen
Formel vikt 136.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.