missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allopurinol-d2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allopurinol-d2 |
| CAS | 916979-34-5 |
| Molekylformel | C5 2H2 H2 N4 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one-3,6-d2, 1,5-dihydro- (9CI), 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one-3,6-d2, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,6-d2, Allopurinol-3,6-D2, Allopurinol-d2 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1D,2D |
| LEDER | [2H]C1=NC(=O)c2c([2H])n[nH]c2N1 |
| IUPAC-namn | 3,6-dideuterio-1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vikt | 138.0511 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?