Läs mer
Allopurinol-hämmare av xantinoxidas MP Biomedicals
Produktkod. 11474592 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474592 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11474592 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219015005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1168.43 SEK / 5g
    Save 61.57 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
Namnnotering Hämmare av Xantinoxidas
CAS 315-30-0
Molekylformel C5H4N4O
MDL-nummer MFCD00599413
Kvantitet 5 g
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
InChI-nyckel OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1N=CN=C2NNC=C12
IUPAC-namn 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formel vikt 136.1