Läs mer
Allopurinol, LoGiCal
Produktkod. 30459063
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459063 10 mg
1 options
Produktkod. 30459063 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0034.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
CAS 315-30-0
Analyt- eller komponentnamn Allopurinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Allopurinol, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
IUPAC-namn 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 136,0385 g/mol