Läs mer
Allopurinol, MedChemExpress
Produktkod. 16480828
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16480828 5 g -
16418428 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16480828 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0219
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
MedChemExpress Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Allopurinol is a potent xanthine oxidase inhibitor (IC50 values of 0.2 to 50 μM). Allopurinol can be used for the research of hyperuricemia and gout. Antileishmanial effect.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
Fysisk form Solid
CAS 315-30-0
Färg White
Kvantitet 5 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H4N4O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 14 mg/mL (102.86 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (7.35 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH)
LEDER O=C1C2=C(NN=C2)N=CN1
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Formel vikt 136.11
Procent renhet 99.89%