Läs mer
Allopurinol, Mikromol™
Produktkod. 17929979
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17929979 250 mg
1 options
Produktkod. 17929979 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0034.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Allopurinol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
CAS 315-30-0
Analyt- eller komponentnamn Allopurinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H4 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Allopurinol, 1,5-Dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1,5-Dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4-Oxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Adenock, Allopur, Allopurinol(I), Allozym, Allurtal, Aloprim, Aloral, Alositol, Anoprolin, Anzief, Apulonga, Apurin, Apurol, Atisuril, BW 15658, BW 56-158, Bleminol, Bloxanth, Caplenal, Cellidrin, Cosuric, Dabroson, Embarin, Epidropal, Foligan, Geapur, Gichtex, Gotax, HPP, Hamarin, Hexanurat, Ketanrift, Ketobun A, Ledopur, Lopurin, Lysuron, Milurit, Miniplanor, Monarch, NSC 101655, NSC 1390, Nektrohan, Remid, Riball, Sigapurol, Sllo-puren, Suspendol, Takanarumin, Urbol, Uricemil, Uriprim, Uripurinol, Urobenyl, Urosin, Urtias, Xanturat, Zyloprim, Zyloric
InChI formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
LEDER O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
IUPAC-namn 1,5-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 136.11
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 136,0385 g/mol