Läs mer
Allopurinol, MP Biomedicals
Produktkod. 11472616 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472616 1 g 50mg
1 options
Produktkod. 11472616 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521555850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.00 SEK
    362.22 SEK / 50mg
    Save 18.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol
CAS 315-30-0
Molekylformel C5H4N4O
MDL-nummer MFCD00599413
Kvantitet 1 g
Synonym allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
InChI-nyckel OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1N=CN=C2NNC=C12
IUPAC-namn 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 136.11
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
Formel vikt 136.11