Läs mer
Allopurinol riboside, MedChemExpress
Produktkod. 16406077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16406077 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16406077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101397
MedChemExpress Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Allopurinol riboside, a metabolite of allopurinol, shows potent activities against parasites.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allopurinol riboside
Fysisk form Solid
CAS 16220-07-8
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12N4O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (372.81 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)N=C2)NC=N1
Molekylvikt (g/mol) 268.23
Formel vikt 268.23
Procent renhet 95.0%