Läs mer
Alloxanmonohydrat, 98 %
Produktkod. 10723601 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723601 25 g Glasflaska 25g
10279883 10 g Glasflaska 10g
10511661 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10723601 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 215370250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3237-50-1 , 50-71-5
Molekylformel C4H4N2O5
MDL-nummer MFCD00149399
InChI-nyckel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alloxan monohydrate
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige-Gul till Vit
Kvantitet 25 g
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
LEDER C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
IUPAC-namn 5,5-dihydroxi-1,3-diazinan-2,4,6-trion
Molekylvikt (g/mol) 160.085
PubChem CID 312231
Formel vikt 160.09
Procent renhet ≥97.5%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alloxan monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.