Läs mer
Alloxanmonohydrat, 98 %
Produktkod. 11384609
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384609 25 g 25g
11488216 50 g 50g
11394609 100 g 100g
11498216 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11384609 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15324.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 3237-50-1 | C4H4N2O5 | 160,085 g/mol
Cytotoxisk förening som orsakar oxidativ basskada på nukleärt DNA Alloxanmonohydrat används som en prekursor för att framställa purpurfärgad murexid. Det används också i forskningsmodeller för att framkalla diabetes och förstöra betaceller. Vidare är det ett starkt oxidationsmedel och det bildar en hemiacetal med sin reducerade reaktionsprodukt diurinsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cytotoxisk förening som orsakar oxidativ basskada på nukleärt DNA Alloxanmonohydrat används som en prekursor för att framställa purpurfärgad murexid. Det används också i forskningsmodeller för att framkalla diabetes och förstöra betaceller. Vidare är det ett starkt oxidationsmedel och det bildar en hemiacetal med sin reducerade reaktionsprodukt diurinsyra.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, aceton, isättika och metanol. Något löslig i kloroform, petroleumeter, toluen, etylacetat och ättiksyraanhydrid. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3237-50-1
Molekylformel C4H4N2O5
Molekylvikt (g/mol) 160.085
MDL-nummer MFCD00149399
InChI-nyckel ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, unii-o2aap9f8b6, 5,5-dihydroxybarbituric acid, ccris 5957, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, o2aap9f8b6
PubChem CID 312231
IUPAC-namn 5,5-dihydroxi-1,3-diazinan-2,4,6-trion
LEDER C1(=O)C(C(=O)NC(=O)N1)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alloxan monohydrate
Smältpunkt ∼260°C (decomposition)
Beilstein 5309394
Merck Index 14,282
Formel vikt 160.09 (142.07 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Alloxan monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Alloxan monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.