Läs mer
Alloxanmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Cytotoxisk förening som orsakar oxidativ basskada på nukleärt DNA Alloxanmonohydrat används som en prekursor för att framställa purpurfärgad murexid. Det används också i forskningsmodeller för att framkalla diabetes och förstöra betaceller. Vidare är det ett starkt oxidationsmedel och det bildar en hemiacetal med sin reducerade reaktionsprodukt diurinsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cytotoxisk förening som orsakar oxidativ basskada på nukleärt DNA Alloxanmonohydrat används som en prekursor för att framställa purpurfärgad murexid. Det används också i forskningsmodeller för att framkalla diabetes och förstöra betaceller. Vidare är det ett starkt oxidationsmedel och det bildar en hemiacetal med sin reducerade reaktionsprodukt diurinsyra.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol, aceton, isättika och metanol. Något löslig i kloroform, petroleumeter, toluen, etylacetat och ättiksyraanhydrid. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alloxan monohydrate |
| Smältpunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Beilstein | 5309394 |
| Merck Index | 14,282 |
| Formel vikt | 160.09 (142.07 Anhydrous) |
| Procent renhet | 98% |
| Kvantitet | 50 g |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.