missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alloxan Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alloxan Monohydrate |
| CAS | 2244-11-3 |
| Molekylformel | C4H4N2O5 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Hydrate, 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Monohydrate |
| LEDER | O.O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.08 |
| Formel vikt | 160.012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?