Läs mer
Alloxan Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alloxan Monohydrate |
| CAS | 2244-11-3 |
| Molekylformel | C4H4N2O5 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Hydrate, 2,4,5,6(1H,3H)-Pyrimidinetetrone Monohydrate |
| LEDER | O.O=C1NC(=O)C(=O)C(=O)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.08 |
| Formel vikt | 160.012 |