Läs mer
Alloxydim-sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Alloxydim-sodium |
| CAS | 55635-13-7 |
| Molekylformel | C17 H24 N O5 . Na |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-4,6-dioxo-5-[1-[(2-propenyloxy)imino]butyl]-, methyl ester, ion(1-), sodium (9CI), Alloxydim sodium, Alloxydimedon sodium, BAS 9021, Fervin, Kusagard, NP 48, Tritex |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO5.Na/c1-6-8-11(18-23-9-7-2)13-12(19)10-17(3,4)14(15(13)20)16(21)22-5;/h7,14,19H,2,6,8-10H2,1,3-5H3;/q;+1/p-1/b18-11+; |
| LEDER | [Na+].CCC\C(=N/OCC=C)\C1=C([O-])CC(C)(C)C(C(=O)OC)C1=O |
| IUPAC-namn | sodium;4-methoxycarbonyl-5,5-dimethyl-3-oxo-2-[(E)-N-prop-2-enoxy-C-propylcarbonimidoyl]cyclohexen-1-olate |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.37 |
| Formel vikt | 345.1552 |