Läs mer
R&L Enterprises™ Bossheads
Produktkod. 11765386 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek (metriskt) grepp:
16 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek (metriskt) grepp Förpackningsstorlek
11765386 16 mm Varje
1 options
Produktkod. 11765386
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att säkert hålla klämmor på plats på laboratorieställningar. R&L Enterprises™ Bossheads kommer med förskjutna käftar för större styrka.
  • Aluminiumlegering med klämskruvar
  • För användning med stavar upp till 16 mm i diameter
Specifikationer
Typ Bosshead Clamp
Material Legering
Inkluderar Blå plasthuvudsförsedda nickelpläterade stålskruvar
För användning med (utrustning) För användning med stavar upp till 16 mm diameter
Storlek (metriskt) grepp 16 mm