missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, ARMI∣MBH
Beskrivning
Alloy Steel, AISI 4330, K23080, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niobium/Tin/Phosphorus/Cobalt/Aluminium/Tungsten/Vanadium/Copper/Silicon/Carbon/Molybdenum/Chromium/Manganese/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Niobium 0.002 %/Tin 0.0047 %/Phosphorus 0.0075 %/Cobalt 0.013 %/Aluminium 0.023 %/Tungsten 0.024 %/Vanadium 0.076 %/Copper 0.084 %/Silicon 0.277 %/Carbon 0.302 %/Molybdenum 0.406 %/Chromium 0.807 %/Manganese 0.82 %/Nickel 1.856 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?