Läs mer
Alloy Steel, CLA7, 100g, ARMI∣MBH
Produktkod. 30002392
Kvantitet:
100 g
Produktkod. 30002392
Brand: ARMI/MBH IARM170BC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, CLA7, 100g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron/Tin/Vanadium/Molybdenum/Niobium/Cobalt/Copper/Phosphorus/Zirconium/Chromium/Titanium/Nickel/Silicon/Aluminium/Carbon/Manganese/Cadmium/Lead/Zinc/Calcium/Magnesium/Selenium/Oxygen/Bismuth/Antimony/Tungsten/Arsenic/Nitrogen/Tantalum
CAS 7439-89-6
Kvantitet 100 g
Form Pieces
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Boron 0.0004 %/Tin 0.002 %/Vanadium 0.002 %/Molybdenum 0.003 %/Niobium 0.004 %/Cobalt 0.005 %/Copper 0.005 %/Phosphorus 0.005 %/Zirconium 0.005 %/Chromium 0.009 %/Titanium 0.19 %/Nickel 0.197 %/Silicon 0.21 %/Aluminium 0.23 %/Carbon 0.4 %/Manganese 0.821 %/Cadmium (<0.0010) %/Lead (<0.0020) %/Zinc (<0.0020) %/Calcium (<0.0040) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Oxygen (<0.0060) %/Bismuth (<0.0100) %/Antimony (0.0007) %/Tungsten (0.002) %/Arsenic (0.005) %/Nitrogen (0.005) %/Tantalum (0.008) %