missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, ARMI∣MBH
Beskrivning
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium/Niobium/Oxygen/Tungsten/Vanadium/Arsenic/Nitrogen/Cobalt/Tin/Phosphorus/Aluminium/Nickel/Molybdenum/Copper/Silicon/Carbon/Manganese/Chromium/Boron/Lead/Magnesium/Selenium/Zinc/Tantalum/Antimony/Calcium/Bismuth |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.0012 %/Niobium 0.0015 %/Oxygen 0.003 %/Tungsten 0.003 %/Vanadium 0.0046 %/Arsenic 0.0051 %/Nitrogen 0.0098 %/Cobalt 0.01 %/Tin 0.01 %/Phosphorus 0.011 %/Aluminium 0.026 %/Nickel 0.088 %/Molybdenum 0.163 %/Copper 0.221 %/Silicon 0.23 %/Carbon 0.308 %/Manganese 0.573 %/Chromium 0.865 %/Boron (<0.003) %/Lead (<0.003) %/Magnesium (<0.005) %/Selenium (<0.005) %/Zinc (<0.005) %/Tantalum (<0.008) %/Antimony (<0.009) %/Calcium (<0.01) %/Bismuth (<0.02) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?