missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, ARMI∣MBH
Beskrivning
Alloy Steel, Cr/Mo, AISI 4130, G41300, Ø38x20mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc/Arsenic/Tin/Phosphorus/Nitrogen/Aluminium/Nickel/Copper/Silicon/Molybdenum/Carbon/Manganese/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zinc 0.0012 %/Arsenic 0.0043 %/Tin 0.006 %/Phosphorus 0.0082 %/Nitrogen 0.0095 %/Aluminium 0.027 %/Nickel 0.084 %/Copper 0.131 %/Silicon 0.183 %/Molybdenum 0.217 %/Carbon 0.319 %/Manganese 0.551 %/Chromium 0.996 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?