missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Legeringsstål, järn-nickel-tätningslegering, legering 42, K94100, ARMI∣MBH
Beskrivning
Legeringsstål, järn-nickel tätningslegering, legering 42, K94100, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium/Nitrogen/Tungsten/Magnesium/Phosphorus/Molybdenum/Carbon/Cobalt/Chromium/Copper/Silicon/Manganese/Nickel/Niobium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Titanium 0.0011 %/Nitrogen 0.0016 %/Tungsten 0.0017 %/Magnesium 0.0021 %/Phosphorus 0.0051 %/Molybdenum 0.0053 %/Carbon 0.0055 %/Cobalt 0.0208 %/Chromium 0.0265 %/Copper 0.0628 %/Silicon 0.103 %/Manganese 0.443 %/Nickel 41 %/Niobium (0.01) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?