Läs mer
Allura Red AC (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30317050
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30317050 25 g
1 options
Produktkod. 30317050 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54875025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allura Red AC (E 129)
CAS 25956-17-6
Molekylformel C18 H14 N2 O8 S2 . 2 Na
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(2-methoxy-5-methyl-4-sulfophenyl)azo]-, disodium salt (9CI), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-5-[(6-methoxy-4-sulfo-m-tolyl)azo]-, disodium salt (8CI), Allura Red 40, Allura Red AC, Allura red, C.I. 16035, C.I. Food Red 17, E 129, E 129 (dye), FD and C Red No. 40, FD&C Red No. 40, FDC Red 40, FDC Red 40 dye, Fancy Red, Food Red 17, Food Red No. 17, Food Red No. 40, Japan Food Red No. 40, Japan Red 40, Red 40, Red No. 40
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
LEDER [Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 6-hydroxy-5-[(E)-(2-metoxi-5-metyl-4-sulfonatofenyl)diazenyl]naftalen-2-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 496.42
Formel vikt 495.9987