missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 54400-77-0 |
| Molekylformel | C11 H19 N O6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO6/c1-3-4-17-11-8(12-6(2)14)10(16)9(15)7(5-13)18-11/h3,7-11,13,15-16H,1,4-5H2,2H3,(H,12,14)/t7-,8-,9-,10-,11-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCC=C |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-prop-2-enoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.272 |
| Formel vikt | 261.121 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?