missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Allyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-Alpha-D-glucopyranoside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-a-D-gl |
| CAS | 63064-49-3 |
| Molekylformel | C18 H23 N O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO6/c1-3-9-22-18-14(19-11(2)20)15(21)16-13(24-18)10-23-17(25-16)12-7-5-4-6-8-12/h3-8,13-18,21H,1,9-10H2,2H3,(H,19,20)/t13-,14-,15-,16-,17?,18+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCC=C)O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@@H]1O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-hydroxy-2-phenyl-6-prop-2-enoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.38 |
| Formel vikt | 349.1525 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?