Läs mer
Allyl 4-Aminopiperdine-1-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl 4-Aminopiperdine-1-carboxylate |
| CAS | 358969-71-8 |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-amino-1-N-alloc-piperidine, 4-Amino-piperidine-1-carboxylic Acid Allyl Ester, 4-Amino-2-propen-1-yl Ester 1-Piperidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O2/c1-2-7-13-9(12)11-5-3-8(10)4-6-11/h2,8H,1,3-7,10H2 |
| LEDER | NC1CCN(CC1)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.24 |
| Formel vikt | 184.1212 |