Läs mer
Allylacetat, 97 %
Produktkod. 11394058
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394058 250 mL 250ml
11304068 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041353.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100,117 g/mol
Ally acetat används i industriella mellanprodukter. Används vid syntes av kolofoni och bindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-87-7
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.117
MDL-nummer MFCD00008721
InChI-nyckel FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC-namn prop-2-enylacetat
LEDER CC(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl acetate
Smältpunkt 6 °C
Densitet 0.928 g/mL
Kokpunkt 103 °C till 104 °C
Brytningsindex 1.4042
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN2333
Merck Index 14,285
Löslighetsinformation Löslig i etanol. Blandbar med etanol och eter. Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.