Läs mer
Allylacetat, 98 %
Produktkod. 10499100 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10499100 500 mL 500ml
10489100 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10499100 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180655000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00 SEK
    1059.65 SEK / 500ml
    Save 145.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 591-87-7 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-87-7
MDL-nummer MFCD00008721
InChI-nyckel FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acetate, 3-acetoxypropene, acetic acid, 2-propenyl ester, 2-propenyl acetate, 2-propenyl ethanoate, 3-acetoxy-1-propene, allylacetate, acetic acid, allyl ester, 2-propenyl methanoate, unii-e4u5e5990i
PubChem CID 11584
IUPAC-namn prop-2-enylacetat
LEDER CC(=O)OCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl acetate
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -96,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 103,0 °C till 104,0 °C
Flampunkt 6 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C5H8O2
Linjär formel CH3CO2CH2CH=CH2
Brytningsindex 1,4030 till 1,4050
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 136
Merck Index 15, 276
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.