missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Allyl Acetate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15816650 Handla allt Merck Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15816650 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15816650 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8205540100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 591-87-7
Kvalitet Research
Molekylformel CH3COOCH2CH=CH2
Molekylvikt (g/mol) 100.12

Specifikationer

Smältpunkt -96°C
Kokpunkt 103°C to 104°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00008721
Kvantitet 100 mL
Synonym Allyl acetate, Acetic acid allyl ester, Allyl acetate
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.