Läs mer
Allylacetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Acetate |
| CAS | 591-87-7 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Acetic Acid 2-Propen-1-yl Ester, Acetic Acid 2-Propenyl Ester, Acetic Acid Allyl Ester, Allyl Alcohol Acetate, 2-Propen-1-ol Acetate, 3-Acetoxy-1-propene, 3-Acetoxypropene, NSC 7612 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3 |
| LEDER | CC(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enylacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |