Läs mer
Allyl acrylate, 95%, stab. with 4-methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059356
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15421997 25 g 25g
15431997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15421997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044463.14
Allylakrylat är en monofunktionell monomer som fungerar som en kedjestoppare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-55-3
Molekylformel C6H8O2
Molekylvikt (g/mol) 112.128
MDL-nummer MFCD00014949
InChI-nyckel QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
PubChem CID 13835
IUPAC-namn prop-2-enyl prop-2-enoat
LEDER C=CCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl acrylate
Namnnotering Stabiliserat med 4-metoxyfenol
Densitet 0.935 g/mL
Kokpunkt 46 °C till 47 °C (40 mmHg)
Flampunkt 32 °C (89 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.436
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1743576
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 112.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.