Läs mer
Allylalkohol 500 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311807
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311807 1 ml
1 options
Produktkod. 30311807 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010377ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl alcohol
CAS 107-18-6
Analyt- eller komponentnamn Allyl alcohol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C3 H6 O
Koncentration 500 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propen-1-ol, Allyl alcohol (8CI), 1-Hydroxy-2-propene, 1-Propen-3-ol, 2-Propenol, 2-Propenyl alcohol, 3-Hydroxy-1-propene, 3-Hydroxypropene, Allylic alcohol, NSC 6526, Shell unkrauttod A, Vinylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
LEDER OCC=C
IUPAC-namn Prop-2-EN-1-OL
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 58.0419 g/mol