Läs mer
Allylalkohol, 98+%
Beskrivning
Allylalkohol används i stor utsträckning som en prekursor till många specialiserade föreningar såsom allylglycidyleter, allyldiglycidylkarbonat, allylmetakrylat, flambeständiga material, torkande oljor och mjukgörare. Det används som råmaterial för syntes av glycerol, glycidyletrar, estrar och aminer. Det är involverat i syntesen av en mängd olika polymeriserbara estrar såsom diallylftalat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allylalkohol används i stor utsträckning som prekursor till många specialiserade föreningar såsom allylglycidyleter, allyldiglycidylkarbonat, allylmetakrylat, flambeständiga material, torkande oljor och mjukgörare. Det används som råmaterial för syntes av glycerol, glycidyletrar, estrar och aminer. Det är involverat i syntesen av en mängd olika polymeriserbara estrar såsom diallylftalat.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, oleum och alkalimetaller. Polymeriserar vid långvarig lagring.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl alcohol |
| Smältpunkt | -129°C |
| Densitet | 0.852 |
| Kokpunkt | 95°C to 97°C |
| Flampunkt | 22°C (71°F) |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Odör | Pungent |
| Linjär formel | CH2=CHCH2OH |
| Brytningsindex | 1.413 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Allyl alcohol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Allyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.