Läs mer
Allyl bromid, 99%, kniv. med 300–1000 ppm propylenoxid
Produktkod. 11429333
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429333 250 g 250g
11419333 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11766.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70 SEK
    486.65 SEK / 250g
    Save 110.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120,977 g/mol
Allylbromid används som alkyleringsmedel vid syntes av läkemedel, polymerer, lim, parfymer, biokemikalier och andra allyliska föreningar. Det används som prekursor för framställning av allylzinkbromid genom att reagera det med zink. Det används också vid framställning av allyletrar som allyldecyleter, allylbensyleter och allylgeranyleter. Det används också vid framställning av R-enantiomer av allylfenylkarbinol (APC) såsom 1-fenyl-3-buten, som är en värdefull mellanprodukt för läkemedel och agrokemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Allylbromid används som alkyleringsmedel vid syntes av läkemedel, polymerer, lim, parfymer, biokemikalier och andra allyliska föreningar. Det används som prekursor för framställning av allylzinkbromid genom att reagera det med zink. Det används också vid framställning av allyletrar som allyldecyleter, allylbensyleter och allylgeranyleter. Det används också vid framställning av R-enantiomer av allylfenylkarbinol (APC) såsom 1-fenyl-3-buten, som är en värdefull mellanprodukt för läkemedel och agrokemikalier.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, amider, aminer och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-95-6
Molekylformel C3H5Br
Molekylvikt (g/mol) 120.977
MDL-nummer MFCD00000244
InChI-nyckel BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC-namn 3-bromprop-1-en
LEDER C=CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Bromide
Namnnotering Stabiliserat med 300 till 1000 ppm propylenoxid
Smältpunkt °C till 119 °C
Densitet 1.398
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Flampunkt -2 °C (28 °F)
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel CH2=CHCH2Br
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1099
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,288
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 120.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.