Läs mer
Allylbromid, 99 %, stabiliserad
Produktkod. 10706131 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metallburk
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
2.5 L
250ml
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10706131 250 mL Glasflaska 250ml
10448240 500 mL Glasflaska 500ml
10528470 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10538470 5 L Metallburk 5 L
10609283 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10706131 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102902500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120,98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-95-6 , 75-56-9
Molekylformel C3H5Br
Molekylvikt (g/mol) 120.98
MDL-nummer MFCD00000244
InChI-nyckel BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC-namn 3-bromprop-1-en
LEDER C=CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl bromide
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -119,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.3900g/mL, 1.39
Kokpunkt 70,0 °C till 71,0 °C
Flampunkt −1 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Odör Vätskan har en stickande lukt
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2Br
Brytningsindex 1,4680 till 1,4700
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med alkohol, kloroform, eter, koltetraklorid och koldisulfid
Stabilisator 300 ppm propylenoxid
Formel vikt 120.98
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Allyl bromide, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Allyl bromide, Propylene oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.