Läs mer
Allylbromid (stabiliserat med propylenoxid), TRC
Produktkod. 30134028
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134028 10 g
30133912 50 g
30011802 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134028 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA54965510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-95-6
Molekylformel C3 H5 Br
Molekylvikt (g/mol) 120.98
Synonym 3-Bromo-1-propene, 1-Bromo-2-propene, 2-Propenyl Bromide, 3-Bromo-1-propene, 3-Bromopropene, 3-Bromopropylene, Allyl Bromide, NSC 7596
IUPAC-namn 3-bromoprop-1-ENE
LEDER BrCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Bromide
Analyt- eller komponentnamn Allyl Bromide
Anteckningar om renhetsgrad GC
Frakt skick Blue Ice
InChI formel InChI=1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Farmaceutisk
Kvantitet 10 g
Formel vikt 119.9575
Procent renhet >95%