Läs mer
Allyl Carbamate (S)-Pramipexole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Analyt- eller komponentnamn | Allyl Carbamate (S)-Pramipexole |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H21 N3 O2 S |
| Synonym | (S)-Allyl (2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazol-6-yl)(propyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-3-7-17(14(18)19-8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)20-13(15)16-11/h4,10H,2-3,5-9H2,1H3,(H2,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCN([C@H]1CCc2nc(N)sc2C1)C(=O)OCC=C |
| IUPAC-namn | prop-2-enyl N-[(6S)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-6-yl]-N-propylcarbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |