Läs mer
Allylklorid, 98 %, stabb. med propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11466887
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466887 2.5 L 2500ml
11456887 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14330.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-05-1 | Molekylformel: C3H5Cl | Molekylvikt: 76,523 g/mol
Allylklorid används som alkyleringsmedel. Det används vid behandling med natriumbis(trimetylsilyl)amid och ger den silade, mycket reaktiva alkenen cyklopropen.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Allylklorid används som alkyleringsmedel. Det används vid behandling med natriumbis(trimetylsilyl)amid och ger den silade, mycket reaktiva alkenen cyklopropen.
Löslighet
Löslig i vatten (3600 mg/L vid 20 °C), etanol, eter, petroleum, aceton, kloroform, bensen, metanol och 2-prop.
Anteckningar
Förvara vid -20 °C. Håll dem tätt stängda på en torr och sval plats. Förvara dem i korrekt märkta behållare. Håll behållare tätt stängda på en sval, välventilerad plats. Behållare som öppnas måste noggrant förslutas och hållas upprätt för att förhindra läckage. Oförenliga med starka oxiderande medel, bortrifluorid, svavelsyra och salpetersyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-05-1
Molekylformel C3H5Cl
MDL-nummer MFCD00000984
InChI-nyckel OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl chloride, 3-chloro-1-propene, 1-propene, 3-chloro, 3-chloropropylene, 3-chloropropene, chlorallylene, allylchlorid, 2-propenyl chloride, 1-chloro-2-propene, allylchloride
PubChem CID 7850
ChEBI CHEBI:82379
IUPAC-namn 3-kloroprop-1-en
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl chloride
Namnnotering stabiliserat med propylenoxid
Smältpunkt -135 °C
Densitet 0.939
Kokpunkt 44 °C till 46 °C
Flampunkt -28 °C
Odör Sött
Linjär formel CH2=CHCH2Cl
Brytningsindex 1.4155
Kvantitet 2.5 L
UN-nummer UN1100
Beilstein 635704
Merck Index 14,289
Löslighetsinformation Löslig i vattenlösning (3 600 mg/l (vid 20 °C), etanol, eter, petroleum, aceton, kloroform, bensen, metanol och 2-prop.)
LEDER ClCC=C
Molekylvikt (g/mol) 76.52
Formel vikt 76.53
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.