Läs mer
Allyl Alcohol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12959254 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12959254 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12959254 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S207
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Allyl alcohol107-18-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Allyl Alcohol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 107-18-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00002920
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
LEDER OCC=C
IUPAC-namn prop-2-en-1-ol
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 7858
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:16605
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only