Läs mer
Allylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Allylchloride |
| CAS | 107-05-1 |
| Molekylformel | C3 H5 Cl |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Propene, 3-chloro- (8CI), 3-Chloro-1-propene, 1-Chloro-2-propene, 2-Propenyl chloride, 3-Chloropropene, 3-Chloropropylene, Allyl chloride, HCO 1260ZF, NSC 20939 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2 |
| LEDER | ClCC=C |
| IUPAC-namn | 3-kloroprop-1-en |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.52 |
| Formel vikt | 76.008 |